L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Air valves for safetycaps generation 2.0
Fournisseur: S.C.A.T.
317010 397010 397050 397008 397100 397050-PP
SCTV317010EA 28.6 EUR InStock
SCTV317010 SCTV397010 SCTV397050 SCTV397008 SCTV397100 SCTV397050-PP
Air valves for safetycaps generation 2.0
Vannes Vannes de régulation d'air
These air valves can be used for analytical and preperative applications.
  • PTFE filter for clean solvents
  • Valve membrane blocks solvent vapours, opens at underpressure
  • Thread size UNF 1/4" 28G
They include a luer lock adapter which is useful for many applications.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité