1-Butyl-2-pyrrolidone, EMPLURA®
Fournisseur: Merck
Attention
1.03818.1000 1.03818.2500 1.03818.6025
1.03818.1000EA 83.9 EUR InStock
1.03818.1000 1.03818.2500 1.03818.6025
1-Butyl-2-pyrrolidone, EMPLURA®
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butylpyrrolidin-2-one is a safer alternative to N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP), N,N-Dimethylacetamide (DMA), Dimethyl sulfoxide (DMSO) and N,N-Dimethylformamide (DMF), which face increasing regulatory pressure. As opposed to NMP, DMF and DMA, 1-Butylpyrrolidin-2-one is not classified as developmentally reprotoxic.
  • Excellent solvency power and water miscibility
  • High boiling point
  • High chemical and thermal stability
  • Not classified as a developmentalor geno-toxin
  • Inherently bio-degradable
  • Lower volatility compared to NMP
  • Reliable alternative for REACH-restricted DMA, DMF, NMP
Formule: C₈H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00020876
Numéro CAS: 3470-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité