Sulfure, matériaux de référence certifiés, dans une huile minérale légère
Fournisseur: Avantor
VWR®
99194.180EA 121 EUR InStock
99194.180 99275.001 99199.180 99262.001 99270.001 99201.180 99207.180 99284.001 99258.001 99198.180 99190.180 99267.001 99205.180 99257.001 99187.180 99274.001 99271.001 99202.180 99191.180 99206.180 99195.180 99266.001 99256.001 99251.001 99204.180 99188.180 99273.001 99196.180 99252.001 99192.180 99250.001 99282.001 99263.001 99203.180 99200.180 99189.180 99272.001 99197.180 99193.180
Sulfure, matériaux de référence certifiés, dans une huile minérale légère
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Les MRC de sulfure sont destinés à l'étalonnage, la vérification ou l'utilisation dans les procédures de contrôle qualité visant à mesurer la quantité de sulfure dans des produits pétroliers.
  • Certifiés conformes aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Niveau d'accréditation le plus élevé qui soit, livrant les données les plus fiables qui existent actuellement au niveau mondial
  • Adaptés, entre autres, aux méthodes et protocoles d'essai: ASTM D2622, ASTM D3120, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497
  • Traçabilité complète selon les normes internationales et faibles degrés d'incertitude, pour une précision maximale des données recueillies
  • Fournis par unités de 100 ml, dans un emballage en verre inviolable, garantissant l'intégrité de l'échantillon
L'analyse quantitative du sulfure dans le pétrole brut, les produits pétroliers et les matières premières est d'une importance capitale pour demeurer en conformité avec les organismes de réglementation et la législation; y contrevenir peut entraîner des amendes onéreuses.
Les techniques d'analyse pour déterminer le contenu en sulfure comprennent la chimie humide, la fluorescence des rayons X, la spectroscopie atomique, ainsi que diverses méthodes de combustion thermique, avec différentes limites de détection. Indépendamment de la technique employée, de solides données analytiques sont primordiales pour l'étalonnage et/ou la vérification.
Pratiques, ces étalons sont disponibles sous différentes concentrations, selon les critères à tester.
Certifications: ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité