Sulfure, matériaux de référence certifiés, dans une huile minérale lourde
Fournisseur: Avantor
VWR®
99210.180EA 121 EUR InStock
99210.180 99223.180 99215.180 99228.180 99254.001 99211.180 99224.180 99227.180 99261.001 99214.180 99219.180 99283.001 99279.001 99253.001 99281.001 99217.180 99212.180 99220.180 99226.180 99265.001 99278.001 99218.180 99280.001 99269.001 99209.180 99268.001 99216.180 99222.180 99276.001 99285.001 99213.180 99260.001 99259.001 99225.180 99277.001 99264.001 99255.001 99221.180 99208.180
Sulfure, matériaux de référence certifiés, dans une huile minérale lourde
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Les MRC de sulfure sont destinés à l'étalonnage, la vérification ou l'utilisation dans des procédures de contrôle qualité visant à mesurer la quantité de sulfure dans des produits pétroliers.
  • Certifiés conformes aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Niveau d'accréditation le plus élevé qui soit, livrant les données les plus fiables qui existent actuellement au niveau mondial
  • Adaptés, entre autres, aux méthodes et protocoles d'essai: ASTM D2622, ASTM D3120, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497
  • Traçabilité complète selon les normes internationales et faibles degrés d'incertitude, pour une précision maximale des données recueillies
  • Fournis par unités de 100 ml, dans un emballage en verre inviolable, garantissant l'intégrité de l'échantillon
L'analyse quantitative du sulfure dans le pétrole brut, les produits pétroliers et les matières premières est d'une importance capitale pour être en conformité avec les organismes de réglementation et la législation; y contrevenir peut entraîner des amendes onéreuses.
Les techniques d'analyse pour déterminer le contenu en sulfure comprennent la chimie humide, la fluorescence des rayons X, la spectroscopie atomique, ainsi que diverses méthodes de combustion thermique, avec différentes limites de détection. Indépendamment de la technique employée, de solides données analytiques sont primordiales pour l'étalonnage et/ou la vérification.
Pratiques, ces étalons sont disponibles sous différentes concentrations, selon les critères à tester.
Certifications: UKAS ISO 17025 and ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité