Desiccator lids, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
244305702 244306604
467-1475EA 159 EUR InStock
467-1475 467-1485
Desiccator lids, DURAN®
Couvercles Couvercles pour dessiccateurs
DURAN®, clear borosilicate glass, 3.3. Suitable for WERTEX type vacuum desiccators.
  • With special tube (NS 24/29, Type WERTEX)
  • With ring-grooved flange
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité