Pipéridine ≥99.0% (par GC), GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85981.180EA 0 EUR InStock
85981.180 85981.260 85981.290 85981.320 85981.460
Pipéridine ≥99.0% (par GC), GPR RECTAPUR®
Pipéridine
Formule: C₅H₁₁N
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005979
Numéro CAS: 110-89-4
ONU: 2401
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Assay Min. 99.0 %
Density (20/4) 0.861 - 0.863
Water Max. 0.5 %
Identity (IR) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité