L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Kit cuillère-mesure et cuillère doseuse
Fournisseur: BURKLE
5378-4125 5378-4120
300-0395EA 16.1 EUR InStock
300-0395 300-0378
Kit cuillère-mesure et cuillère doseuse
Cuillères
Les cuillères-mesures et les cuillères doseuses permettent de mesurer et de doser exactement de petites quantités de poudre, de granulés et de liquides. Pour une mesure précise, il suffit d’éliminer l’excédent sur le rebord supérieur de la cuillère. Le volume est gravé sur le manche.
  • Volumes : 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10, 15, 25, et 50 ml
  • Lot de cuillères-mesures, huit tailles
  • PS
  • Avec rebord d’enlèvement
Le bord plat de la cuillère-mesure est idéal pour prendre le matériau au fond ou dans les angles du récipient, ce qui permet de le vider intégralement.More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité