Cuillère-mesure, bleue
Fournisseur: BURKLE
5378-4051 5378-4052 5378-4053 5378-4054 5378-4059 5378-4044 5378-4058 5378-4045 5378-4046 5378-4047 5378-4055 5378-4056 5378-4057 5378-4048 5378-4049 5378-4050
300-0386EA 90.2 EUR InStock
300-0386 300-0387 300-0388 300-0389 300-0394 300-0379 300-0393 300-0380 300-0381 300-0382 300-0390 300-0391 300-0392 300-0383 300-0384 300-0385
Cuillère-mesure, bleue
Cuillères
La couleur bleue n'existe pas sous forme naturelle dans des aliments. Et ainsi, les produits bleus, ou des parties de ces produits, seraient très rapidement et aisément reconnus et détectés lors du contrôle visuel s'ils accédaient par hasard dans la production.
  • PS bleu
  • Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS
  • Conception spéciale pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère
  • Avec rebord d’enlèvement
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
L'utilisation d'outils bleus contribue donc à la conformité aux exigences requises par l'analyse et l'évaluation des risques HACCP en rapport à des corps étrangers. Ceci est une condition primordiale importante, notamment dans les secteurs de la transformation des produits alimentaires, production de produits alimentaires ainsi que dans l'industrie pharmaceutique et fourragère.
Les cuillères-mesures et les cuillères doseuses permettent de mesurer et de doser exactement de petites quantités de poudre, de granulés et de liquides. Pour une mesure précise, il suffit d’éliminer l’excédent sur le rebord supérieur de la cuillère. Le volume est gravé sur le manche.
Le bord plat de la cuillère-mesure est idéal pour prendre le matériau au fond ou dans les angles du récipient, ce qui permet de le vider intégralement. Grâce à son fond plat, la cuillère-mesure peut être posée sans renverser le contenu.
La cuillère doseuse peut être également utilisée pour le prélèvement de petites quantités d’échantillons. Étant donné que la cuillère-mesure a été conçue pour l’usage unique, tout nettoyage est inutile et toute contamination croisée ou impureté est exclue.
La cuillère-mesure et la cuillère doseuse permettent de mesurer avec une grande précision dans l’industrie chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire et dans la filière cosmétique-parfums.
Certifications: Conforme aux directives alimentaires UE et FDA.
Informations de commande: Disponible soit en paquet grand format de 100 unités ou bien 100 unités emballées individuellement et stérilisées par irradiation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité