Congélateur sous comptoir à très basse température, modèle SU105UE, Stirling Ultracold.
Fournisseur: Global Cooling
471-1239EA 10849.74 EUR InStock
GLCLSU105UE 471-1239
Congélateur sous comptoir à très basse température, modèle SU105UE, Stirling Ultracold.
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Le SU105UE est un congélateur compact à ultra-basse température qui est idéal pour le stockage personnel et les situations où des congélateurs ULT de plus grand volume pourraient autrement rester à moitié vides. Le SU105UE offre une capacité de stockage très performante à ultra basse température pour une installation sous comptoir, sur paillasse ou superposée. Utilisant des réfrigérants 100% naturels, le congélateur SU105UE ULT stocke plus d'échantillons dans un espace plus réduit que les modèles comparables, et peut se brancher sur n'importe quelle prise, dans le monde entier.
  • La plus faible consommation d'énergie, <4 kWh/jour à -80 °C
  • Frais d'expédition les plus bas
  • Le plus petit espace au sol de sa catégorie
  • Se branche sur n'importe quelle prise
  • Large plage de températures, de -86 à -20 °C
  • Utilise des réfrigérants 100% naturels
  • La meilleure garantie du marché
Ces congélateurs sous comptoir sont équipés d'une armoire de 105 litres qui permet un stockage stable et uniforme de -20 à -86 °C pour une fraction du coût d'exploitation des systèmes classiques de réfrigération en cascade. Les modèles SU105UE combinent la performance d'un moteur Stirling unique à piston libre avec une armoire efficace à paroi mince, en mousse d'uréthane sans CFC et isolée sous vide. Cela permet une capacité de stockage à ultra basse température de haute performance dans une configuration d'armoire sous comptoir, sur paillasse ou superposée. Le système intégral de contrôle, d'alarme et de surveillance de Stirling comprend une interface utilisateur graphique intuitive pour afficher la température de fonctionnement, la capacité de refroidissement de réserve, les fonctions et les mesures de performance pour le dépannage sur le terrain. Les entrées sécurisées du tableau tactile permettent d'accéder à la programmation de toutes les fonctions de contrôle et des points de réglage des alarmes.
Les modèles SU105UE ont une plage d'auto-tension de 85 à 264 V, 50 ou 60 Hz. Cette capacité d'auto-tension permet aux modèles SU105UE de fonctionner sur n'importe quelle prise sans modification en usine (l'utilisateur devra installer le cordon spécifique qui convient à sa prise). Les appareils SU105UE sont livrés avec des cordons d'alimentation de type E (prise EU), de type G (prise UK) et de type J (prise CH) (220 à 240 V).
Informations de commande: Les clayettes ne sont pas incluses. Les accessoires supplémentaires en option comprennent : Enregistreur de courbes, prise(s) internationale(s), contrôle et enregistrement de la température sans fil SenseAnywhere.
Information de livraison: Fourni avec une garantie de 2 ans sur les pièces et une garantie de 7 ans sur le moteur Stirling et le thermosiphon.
Attention: Sur la boîte d'expédition : Fragile ; article à forte réclamation ; ne pas empiler
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité