Colonnes de chromatographie d'affinité, résine à la protéine A recombinante J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™
Fournisseur: Avantor
C789-07EA 754 EUR InStock
C789-07 C789-11 C789-18 C789-25
Colonnes de chromatographie d'affinité, résine à la protéine A recombinante J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™
Colonnes pour chromatographie
La résine à la protéine A recombinante J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ affiche une capacité de liaison dynamique supérieure, avec une stabilité alcaline excellente due aux ligands de la marque Avantor.
Cette nouvelle résine à la protéine A a été conçue pour fournir de hautes performances dans l’étape critique de chromatographie d'affinité utilisée lors de la purification des mAbs, des protéines de fusion Fc et d'autres molécules de type IgG.
Conçue et fabriquée par Avantor dans le respect des normes élevées définies pour nos produits chimiques J.T.Baker®, on peut utiliser la résine à la protéine A recombinante BAKERBOND® PROchievA™ avec d’autres résines J.T.Baker® BAKERBOND® afin d'améliorer le pouvoir de séparation de vos étapes de processus chromatographique.
Informations de commande: Disponibles sous forme de colonnes de laboratoire de 1 ml et de 5 ml emballées de manière pratique, conçues pour être connectées directement à toutes sortes d'instruments de chromatographie courants, dont GE ÄKTA™ et Bio-Rad NGC™.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité