Inoculation loop holders
Fournisseur: WLD-Tec
WART6.000.365EA 61 EUR InStock
WART6.000.365
Inoculation loop holders
Boucle de dissection et d'inoculation et porte-aiguilles
These inoculation loop holders are made from stainless steel.
  • With sleeve nut, colour coded
  • For inoculation loops with wire Ø 0,6 to 1 mm
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité