Gas safety adapter CV300, 1,5 bar
Fournisseur: WLD-Tec
WART2.110.831EA 154 EUR InStock
WART2.110.831
Gas safety adapter CV300, 1,5 bar
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Gas-safety adapter CV 300 - 1,5 bar for Flame 110.
  • For cartridges CV 300, 240 g from Camping Gaz
  • Continuous cartridge operation 6 h
With integrated pressure regulator 1,5 bar, shut-off valve, DVGW tubing (0,5 m) and stainless steel stand.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité