Acrylonitrile ≥99.0% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone 35-45 ppm
87092.320EA 77.3 EUR InStock
87092.320 87092.290
Acrylonitrile ≥99.0% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Acrylonitrile
Formule: C₃H₃N
MW: 53,06 g/mol
Point d'éclair: –5 °C
Numéro MDL: MFCD00001927
Numéro CAS: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
ONU: 1093
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99,0 %
Stabilizer MEHQ 35-45 ppm Confirmed
Density (20/4) 0,805 - 0,807
Refractive index (20° C; 589 nm) 1,390 - 1,392
Water ≤ 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité