N,N-Diméthylformamide, anhydre 99.80%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
47390.5Y 47390.AE 47390.K2
47390.5YEA 133 EUR InStock
47390.5Y 47390.AE 47390.K2
N,N-Diméthylformamide, anhydre 99.80%, AcroSeal®
N,N-Diméthylformamide
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 153 °C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.944
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.75%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Residue on evaporation ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité