L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Bottle Carriers
Fournisseur: VWR Collection
215-4208EA 80.1 EUR InStock
215-4208 215-4209 215-4224 215-4225 215-4226 215-4227
VWR®, Bottle Carriers
Portoirs Portoirs pour flacons
These bottle carriers are made from polyamide coated stainless steel.
  • Very good chemical and temperature resistance
  • Sturdy carrying handle
  • Four non slip feet
Suitable for safe transporting and storage of laboratory bottles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité