Pyridine ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
33501-200KGEA 12180 EUR InStock
33501-200KG
Pyridine ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Pyridine
Formule: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -42 °C
Densité: 0,98 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
ONU: 1282
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min. 99.5 %
Assay (GC) Min. 99.5 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Ammonia (NH₃) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
KMnO₄ reducing matter (as O) complying
Solubility in water complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité