Chiffons de nettoyage, J-Cloth® Plus
Fournisseur: PGI NONWOVEN
74441 74442 74443 74444
115-2486EA 11.6 EUR InStock
115-2486 115-2487 115-2488 115-2489
Chiffons de nettoyage, J-Cloth® Plus
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Les chiffons de nettoyage compostables J-Cloth® Plus présentent une texture unique, ouverte et ondulée qui permet de ramasser efficacement tous les types de particules de saleté.
  • Une solution de nettoyage écologique efficace
  • Assure une gestion des déchets respectueuse de l'environnement
  • Réduit les déchets et les odeurs
  • Les chiffons sont certifiés FCC (contact alimentaire)
La structure ouverte unique de chaque chiffon permet un rinçage simple et complet, ce qui garantit que les chiffons restent propres plus longtemps.
Certifications: Compostable conformément à la norme DIN EN 13432 200-12.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité