Microtube Storage Boxes
Fournisseur: HEATHROW
HS120220 HS120221
HEATHS120220EA 120 EUR InStock
HEATHS120220 HEATHS120221
Microtube Storage Boxes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
The cardboard microtube box is used for safe storage of microtubes and vessels that require low temperature storage.
  • Partitions included with the box
  • Store in mechanical freezers or vapor phase LN2, –196 °C
Will fit into most standard freezer racking.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité