Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oléate de sodium ≥82% (base acides gras (sous forme d'acide oléique)), en poudre, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium oléate

HONC26125H-15KGEA 407 EUR InStock
HONC26125H-15KG
Oléate de sodium ≥82% (base acides gras (sous forme d'acide oléique)), en poudre, Fluka™
Oléate de sodium


Formule: C₁₈H₃₃NaO₂
MW: 304,45 g/mol
Point de fusion: 232-235 °C
Point d'éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004438
Numéro CAS: 143-19-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité