L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide trichloroacétique (cristallisable) 99-100,5 Dried, meetSpec_Ph.Eur.,USP 21, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: TCA
27242H-1KG 27242H-500G
HONC27242H-1KGEA 169 EUR InStock
HONC27242H-1KG HONC27242H-500G
Acide trichloroacétique (cristallisable) 99-100,5 Dried, meetSpec_Ph.Eur.,USP 21, Fluka™
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Formule: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C
Densité: 1.63 g/cm3
Point d'éclair: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
ONU: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99 - 100.5 %
Loss on drying (on silica gel, 18h) Max. 0.5 %
Sulfated ash Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Appearance of the solution complying
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité