EDTA sel disodique dihydraté 99.0-101.0%, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
27285H-1KG 27285H-500G
HONC27285H-1KGEA 353 EUR InStock
HONC27285H-1KG HONC27285H-500G
EDTA sel disodique dihydraté 99.0-101.0%, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
EDTA sel disodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (150°C) 8.7 - 11.4 %
pH (1 %,25°C) 4.3 - 4.7
pH (5 %, 25 °C) 4.0 - 6.0
pH (5 %, 20°C) 4.0 - 5.0
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Cyanide (CN) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Nitrilotriacetic acid (HPLC) Max. 0.1 %
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité