Acide nitrique solution ~32,5%, Qualité Spéciale
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONC30772H-2.5LEA 118 EUR InStock
HONC30772H-2.5L
Acide nitrique solution ~32,5%, Qualité Spéciale
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1,196 g/cm3
Numéro MDL: MFCD00011349
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 32.2 - 32.8 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité