Trifluoro(méthanol)bore solution 13-15% (base BF₃)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONC61626H-500MLEA 78.8 EUR InStock
HONC61626H-500ML
Trifluoro(méthanol)bore solution 13-15% (base BF₃)
Trifluoro(méthanol)bore
Formule: CH₄BF₃O
MW: 99,85 g/mol
Point d'ébullition: 64 °C
Densité: 0,880 g/cm3
Point d'éclair: 11 °C
Numéro MDL: MFCD00071635
Numéro CAS: 373-57-9
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of BF₃ 13 - 15 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité