n-Hexane, desséché (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONC65519-185LEA 4540 EUR InStock
HONC65519-185L
n-Hexane, desséché (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 66 - 69 °C
Densité: 0,660 - 0.668 g/cm3
Point d'éclair: -26 °C
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of hexane (all isomers, GC) Min. 99.0 %
Assay of n-Hexane (GC) Min. 95.0 %
APHA Max. 10
Density (D 20/4) 0.658 - 0.662
Refractive index (n 20/D) 1.374 - 1.376
Water (Karl Fischer) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité