Acétonitrile, desséché, Qualité Biotechnologie (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: CyanométhaneMéthyle cyanureCyanure de méthyle
HONC65739-7LEA 1260 EUR InStock
HONC65739-7L
Acétonitrile, desséché, Qualité Biotechnologie (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 81,6 °C
Densité: 0,7857 g/cm3
Point d'éclair: 6 °C
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
ONU: 1648
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter effective %
Water (Karl Fischer) Max. 0.001 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité