Tétrahydrofuranne stabilisé ACS, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: THF
HONC65777-200LEA 15980 EUR InStock
HONC65777-200L
Tétrahydrofuranne stabilisé ACS, Burdick & Jackson™
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C
Densité: 0,89 g/cm3
Point d'éclair: -21 °C
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
ONU: 2056
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.001 %
Assay BHT (GC) 100 - 300 ppm
APHA Max. 20
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité