n-Heptane Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
HONC65796-200LEA 16980 EUR InStock
HONC65796-200L
n-Heptane Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 98,2 - 98.4 °C
Densité: 0,69 g/cm3
Point d'éclair: -4 °C
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
ONU: 1206
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.0 %
Boiling range 97 - 98 °C
Density (D 20/4) 0.683 - 0.685
Refractive index (n 20/D) 1.3870 - 1.3880
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.0005 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
Reaction against H₂SO₄ complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité