Méthanol, Extra pur conforme aux spécifications analytiques du Réactif Ph. Eur. sans acetone, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Alcool à brulerAlcool méthylique
HONC65805-200LEA 1690 EUR InStock
HONC65805-200L
Méthanol, Extra pur conforme aux spécifications analytiques du Réactif Ph. Eur. sans acetone, Burdick & Jackson™
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64 - 65 °C
Densité: 0,79 g/cm3
Point d'éclair: 11 °C
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
ONU: 1230
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.7 %
Boiling range 64 - 65 °C
Density (D 20/20) 0.791 - 0.793
Refractive index (n 20/D) 1.328 - 1.330
Non-volatile matter Max. 10 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
Free acid (as HCOOH) Max. 0.003 %
Acidity or alkalinity complying
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Acetone (GC) Max. 0.001 %
Benzene (GC) Max. 2 ppm
Reaction against H₂SO₄ complying
Reducing impurities complying
Identity (IR) complying
UV-absorption complying
Impurity A (GC) complying
Related substances (GC) complying
Appearance complying
Residual solvents complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité