Méthoxy-2-méthyl-2 propane, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: tert-Butyle méthyle oxydeMTBE
HONC65810-25LEA 1200 EUR InStock
HONC65810-25L
Méthoxy-2-méthyl-2 propane, Burdick & Jackson™
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 55,3 °C
Densité: 0,74 g/cm3
Point d'éclair: -28 °C
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
ONU: 2398
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/75/2297775.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.000005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000005 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.000005 %
iso-Butyl methyl ketone Max. 0.005 %
Carbonyl compound (as CO) Max. 0.001 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.00003 %
S-compounds (as S) Max. 0.00006 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité