Ethyle acétate ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Acétate d'éthyle
HONC65812-200LEA 4620 EUR InStock
HONC65812-200L
Ethyle acétate ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C
Densité: 0,901 g/cm3
Point d'éclair: -4 °C
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
ONU: 1173
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Boiling range 76 - 78 °C
Density (D 20/4) 0.899 - 0.901
Refractive index (n 20/D) 1.3710 - 1.3730
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.025 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.0045 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Bismuth (Bi) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.00005 %
Lithium (Li) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Sodium (Na) Max. 0.00005 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Strontium (Sr) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
methyl acetate Max. 0.1 %
Ethanol (GC) Max. 0.1 %
Isobutyl alcohol (GC) Max. 0.1 %
Methanol (GC) Max. 0.1 %
Reaction against H₂SO₄ complying
APHA Max. 10
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité