iso-Hexane pour la chromatographie en phase gazeuse, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONC65824-200L-RCEA 2470 EUR InStock
HONC65824-200L-RC
iso-Hexane pour la chromatographie en phase gazeuse, Burdick & Jackson™
Iso-Hexane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 48 - 65 °C
Densité: 0,66 g/cm3
Point d'éclair: -26 °C
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1208
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of isomers (GC) Min. 85 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
n-Hexane (GC) Max. 4.9 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité