D(+)-Saccharose, Extra pur conforme aux spécifications analytiques des réactifs Ph. Eur., BP, NF, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
HONC65893-10KGEA 349 EUR InStock
HONC65893-10KG
D(+)-Saccharose, Extra pur conforme aux spécifications analytiques des réactifs Ph. Eur., BP, NF, Burdick & Jackson™
D(+)-Saccharose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,3 g/mol
Point de fusion: 185-186 °C
Densité: 1,580 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/86/2299586.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity complying
Specific rotation (a)20/D;C=26 in H₂O 66.3 - 67.0 °
Conductivity 20 °C Max. 35 µS/cm
Loss on drying (105°C, 3h) Max. 0.1 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Acidity or alkalinity complying
Calcium (Ca) complying
Lead (Pb) Max. 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0035 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.006 %
Sulfite (as SO₂) Max. 0.001 %
Dextrines complying
Invert sugar complying
Reducing sugars complying
Colour index Max. 45
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
Endotoxin limit (LAL) Max. 250 EU/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité