Zinc chlorure, anhydre ≥98%, Qualité Réactif, écoulement libre, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONC793523-25KGEA 3540 EUR InStock
HONC793523-25KG
Zinc chlorure, anhydre ≥98%, Qualité Réactif, écoulement libre, Fluka™
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Densité: 2,93 g/cm3
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
ONU: 2331
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.0 %
Insoluble in HCl Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.06 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Oxide chloride (as ZnO) complying
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité