Attache refermable paquet double, SJ356D Dual Lock™
Fournisseur: 3M
Dual Lock™
293-0008EA 61.3 EUR InStock
293-0008
Attache refermable paquet double, SJ356D Dual Lock™
Adhésifs
Cette attache refermable comporte un adhésif acrylique transparent au dos d'une attache refermable en polypropylène transparent de 40 tiges/cm² et de 5,8 mm d'épaisseur engagée. Cette attache refermable a une durée de vie (ouverte et fermée) de 1000 fois avant de perdre 50% de sa résistance à la traction initiale.
  • L'installation par clipsage remplace les vis, les clous, les boutons-pression et les rivets
  • Résistance à la traction cinq fois supérieure à celle des attaches auto-agrippantes classiques
  • Excellente résistance à la chaleur jusqu'à 93 °C
  • Résiste à l'humidité et aux UV
  • Convient à la fois à un usage intérieur et extérieur
Sa plage de température de fonctionnement s'étend de –30 à 70 °C à long terme (95 °C à court terme) et son utilisation est possible à l'intérieur comme à l'extérieur. Il convient aux métaux (aluminium, acier inoxydable), au verre et aux plastiques à haute énergie de surface (acrylique, polycarbonate, ABS).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité