2,6-Di-tert-butyl-p-crésol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Butylhydroxytoluène
87069.260EA 19.3 EUR InStock
87069.260 87069.320 87069.460 87069.180
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol ≥99%, GPR RECTAPUR®
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Conforms to structure
Freezing point 69.2 - 70.0 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité