Ruban de marquage de voies et de sécurité, 471
Fournisseur: 3M
471-BK 471-BL 471-CL 471-GR 471-RD 471-WH 471-YL
819-0130EA 43.56 EUR InStock
819-0130 819-0131 819-0132 819-0133 819-0135 819-0136 819-0137
Ruban de marquage de voies et de sécurité, 471
Rubans adhésifs
Ce ruban est couramment utilisé pour le marquage des dangers et des allées, le codage couleur, le masquage de la peinture, les garnitures décoratives, les épissures, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support en vinyle avec un adhésif en caoutchouc, ce ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour une utilisation durable.
  • Conserve sa couleur lorsqu'il est exposé à l'abrasion, à l'usure et à de nombreux solvants
  • Les propriétés d'étirement uniques permettent au ruban de rester étiré sur des surfaces irrégulières sans se soulever ni se rétracter
  • Idéal pour une utilisation sur des surfaces courbes et irrégulières
  • Facile à appliquer, excellente tenue
  • Le retrait propre et en une seule pièce de nombreuses surfaces permet de réduire les coûts de nettoyage et de main-d'œuvre
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives et de tailles
Adhère au contact d'une grande variété de surfaces pour une application rapide, sans égouttement, séchage ni nettoyage nécessaire, et s'enlève proprement, sans laisser de résidu collant. Ce ruban en vinyle est très conformable, ce qui facilite son application sur les zones courbes ainsi que sur les surfaces rugueuses ou inégales. Disponible dans de nombreuses couleurs distinctives, le ruban peut être utilisé à des températures allant de 4,44 à 76,66 °C. Les rubans en vinyle sont utilisés pour marquer clairement les voies, les couloirs et les zones dangereuses ou interdites dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. L'utilisation de rubans en vinyle pour le marquage des voies au lieu de peinture élimine la nécessité de ventiler les solvants de peinture, et comme les rubans en vinyle peuvent être retirés rapidement et proprement, ils constituent également une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture. Ces rubans robustes sont également utilisés dans l'entretien et la réparation automobile, la construction, la marine, les véhicules commerciaux et d'autres industries.
Les applications recommandées comprennent le marquage de voies et de sécurité, la protection temporaire de surfaces, l'anodisation et l'électrodéposition, le masquage fin de peinture, le codage couleur, le scellement de bidons et de conteneurs de stockage, l'empaquetage et le renforcement, et la décoration.
Force d'adhérence - gamme de 28 N/100 mm.
Longueur : 32,9 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité