Rubans de marquage au sol Ultra Durable 971
Fournisseur: 3M
971-YL 971-BL 971-RD 971-WH 971-GR 971-OR
819-0129EA 139 EUR InStock
819-0129 819-0124 819-0127 819-0128 819-0125 819-0126
Rubans de marquage au sol Ultra Durable 971
Rubans adhésifs
Le ruban de marquage au sol 3M™ Ultra Durable 971 est composé d'un support en acide polylactique (PLA) et d'un adhésif en caoutchouc. Le support PLA robuste et épais résiste au traînage des palettes et au trafic élevé des chariots élévateurs. Ce ruban est conçu pour le marquage à long terme des sols, et pourtant, il peut se retirer facilement, en un seul morceau, et ce, après plusieurs années sur le sol.
  • Excellente résistance à l'abrasion
  • Résiste au soulèvement par les chariots élévateurs à fourche
  • Couleurs vives pour une grande visibilité
  • Résiste à l'humidité et à de nombreux produits chimiques
  • Adhère au contact et reste en place
  • Favorise un retrait propre sans solvants ni grattage
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications
  • Plage de température recommandée : 4 à 49 °C
Le ruban de marquage au sol 3M™ Ultra Durable 971 est spécialement conçu pour résister aux zones de trafic intense, avec des couleurs qui restent vives même lorsqu'elles sont exposées à une forte abrasion, comme les éraflures des palettes et des équipements lourds. Le support épais et résistant résiste à l'enroulement qui peut provoquer le soulèvement des bords et réduire la durée de vie d'un ruban de marquage au sol. L'adhésif en caoutchouc assure une forte adhérence aux sols, mais permet également un retrait propre en une seule pièce, même après une utilisation prolongée. Ce ruban est doté d'une doublure à décollage facile qui permet de le positionner aisément avant de le faire adhérer au sol. Le support en acide polylactique (PLA) est créé à partir de matériaux végétaux, ce qui le rend plus respectueux de l'environnement que de nombreux rubans ou peintures. Ce ruban de marquage au sol est idéal pour les initiatives de production 5S lean.
Épaisseur totale du ruban sans doublure : 0,84 mm
Allongement à la rupture : 190%
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité