Ruban d'étanchéité à faible bruit à usage général 309, Scotch®
Fournisseur: 3M
309-BR 309-CL
817-0439EA 4.7 EUR InStock
817-0439 817-0440
Ruban d'étanchéité à faible bruit à usage général 309, Scotch®
Rubans adhésifs
Le ruban Scotch® est un ruban d'étanchéité pour boîtes à usage général, avec un support en film de polypropylène et un adhésif acrylique. Le support en polypropylène est conformable et offre une résistance à la déchirure et à la fissuration des bords.
  • Ruban d'emballage à usage général adapté aux applications légères et au prix raisonnable
  • Distribution silencieuse
  • Résiste aux rayons UV sans jaunir pour les applications d'archivage
  • Résistance élevée à la déchirure et à la fissuration des bords
Il s'agit d'un ruban d'usage général en film de polypropylène de 50 µm avec un adhésif acrylique sensible à la pression qui offre une fiabilité dans les applications légères et à prix abordable. Il est spécialement conçu pour éviter les bruits de déroulement typiques, pour résister aux applications à basse température et pour être facile à manipuler et à distribuer à la main (ou à l'aide de distributeurs manuels tels que les scelleuses de caisses Matic).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité