Acide trifluoroacétique 99.01-101.0% (par analyse titrimétrique), GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85903.150EA 209 EUR InStock
85903.150 85903.180 85903.290
Acide trifluoroacétique 99.01-101.0% (par analyse titrimétrique), GPR RECTAPUR®
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
Point de fusion: –15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
ONU: 2699
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Titration) 99.0-101.0 %w/w
Relative density (d 20°C/4°C) 1.487-1.490
Identity (IR) Complying
Water (KF) max. 0.1 %w/w
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité