BrettPhos palladacycle 3rd generation 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
47250.03EA 437 EUR InStock
47250.03 47250.MD
BrettPhos palladacycle 3rd generation 98%
BrettPhos palladacycle 3rd generation
Formule: C₄₈H₆₆NO₅PPdS
MW: 906,50 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22572666
Numéro CAS: 1470372-59-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Yellow
Form Powder
Elemental Analysis 1,1 to 2,1 wt% Nitrogen
Elemental Analysis 6,8 to 7,8 wt% Hydrogen
Elemental Analysis 62,0 to 65,0 wt% Carbon
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité