Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) ≥95%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
14882-100 14882-25 14882-50 14882-500
CAYM14882-100EA 139 EUR InStock
CAYM14882-100 CAYM14882-25 CAYM14882-50 CAYM14882-500
Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) ≥95%, solide cristallin
Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium)
Cystamine is an organic disulfide that inhibits TGM2 with an IC50 value of approximately 2.5 mM.
It is orally available and is neuroprotective in mouse models of Huntington’s disease. Cystamine also inhibits caspase 3, increases intracellular glutathione, and reduces inflammation in a rat model of inflammatory bowel disease.
Tissue transglutaminase (TGM2) post-translationally modifies proteins by catalyzing intermolecular cross-linkages between glutamine and lysine side chains. TGM2 has roles in neurodegenerative disorders, celiac sprue, cancer, and fibrotic diseases.
Formule: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012905
Numéro CAS: 56-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité