Thermal cycler, EdvoCycler™ Jr.
Fournisseur: Edvotek
EdvoCycler™ Jr.
EDVO540EA 1210 EUR InStock
EDVO540
Thermal cycler, EdvoCycler™ Jr.
Thermocycleurs PCR
The EdvoCycler™ Jr. is the perfect 16 well PCR machine to run individual PCR experiments. A vivid and intuitive touchscreen and onboard computer simplify operation by not requiring a secondary device.
  • Holds 16×0,2 ml PCR samples and 8-tube strip compatible
  • 7" HD colour touchscreen displays real-time cycling data
  • Active cooling to 14 °C
  • Instant incubate function
Maximum ramp rate: 3,5 °C
Information de livraison: Includes free PCR validation kit and three year warranty.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité