Rubans adhésifs en feuille d'aluminium, 431
Fournisseur: 3M
431-19MM 431-25MM 431-38MM 431-50MM
MMMA431-19MMEA 1490 EUR InStock
MMMA431-19MM MMMA431-25MM MMMA431-38MM MMMA431-50MM
Rubans adhésifs en feuille d'aluminium, 431
Rubans adhésifs
Le ruban adhésif en aluminium 3M™ 431 est conçu pour de nombreuses applications dans un large éventail d'industries. Ce ruban adhésif est composé d'une feuille d'aluminium souple et morte, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression de haute technologie.
  • Le ruban réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et améliore l'efficacité de l'éclairage
  • Le ruban thermoconducteur réfléchit et dissipe la chaleur rayonnante pour protéger les surfaces en plastique
  • L'adhésif acrylique robuste et le support en feuille d'aluminium offrent une longue durée de vie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
  • Résiste à l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV pour une adhésion solide, durable et fiable
  • S'enlève facilement après des applications de masquage difficiles
  • Se conforme aux courbes 85 [Newton/25 mm]
  • Support en feuille d'aluminium
Le ruban en feuille d'aluminium léger 3M™ 431 est utilisé pour les applications d'étanchéité, d'épissure, de maintien ou de masquage dans l'aérospatiale, l'électroménager et l'automobile. Il constitue également un bon masquant en galvanoplastie de l'aluminium car il ne contaminera pas le bain. Grâce à son faible taux de transmission de vapeur d'eau, ce ruban offre d'excellentes performances en matière d'étanchéité et de rapiéçage.
Parmi les utilisations recommandées, figurent les applications créatives/décoratives, les pare-vapeur et les pare-humidité, les réflecteurs et dissipateurs de chaleur à usage général, le maintien mécanique des fils et des bobines de refroidissement dans les appareils électroménagers, la réparation des déchirures sur les remorques de camions et les avions, l'épissure de feuilles de faible épaisseur, le maintien à usage général et les applications de colmatage et d'étanchéité.
Certifications: Classifié par UL selon UL 723, Classe 'L' pour un indice d'inflammabilité faible. Conforme à la norme F.A.R 25.853 (a).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité