Rubans adhésifs, double couche, GPT-020F, 3M
Fournisseur: 3M
GPT-020F-100MM GPT-020F-12MM GPT-020F-19MM GPT-020F-25MM GPT-020F-50MM
MMMAGPT-020F-100MMEA 491 EUR InStock
MMMAGPT-020F-100MM MMMAGPT-020F-12MM MMMAGPT-020F-19MM MMMAGPT-020F-25MM MMMAGPT-020F-50MM
Rubans adhésifs, double couche, GPT-020F, 3M
Rubans adhésifs
Conçu pour la polyvalence, le ruban adhésif 3M™ à double revêtement GPT-020F est un adhésif acrylique sans solvant modifié transparent, d'une épaisseur de 200 µm, avec un revêtement filmique en PP imprimé blanc. Ce ruban combine un haut niveau de performance de pelage et de cisaillement, permettant une forte adhésion à une grande variété de substrats aussi bien à des substrats à haute qu'à certaines énergies de surface faibles.
  • Une polyvalence à toute épreuve
  • Haute adhérence initiale et résistance à l'humidité
  • Manipulation et conversion faciles grâce à la livraison d'un revêtement filmique
  • Résistance élevée à la température, offrant des performances de collage complètes, jusqu'à 90 °C
  • Montage auto-adhésif de garnitures de meubles, de profilés d'étanchéité et de gaines de câbles
  • Longueur : 50 m
Le ruban 3M™ double enduit GPT-020F offre une adhérence initiale élevée et une résistance à l'humidité, permettant une manipulation et une conversion faciles grâce à l'apport du revêtement filmique.
Les utilisations comprennent le collage et le montage de présentoirs de vente et de panneaux d'affichage ; la fixation de garnitures et d'emblèmes décoratifs.
À conserver entre 16 et 25 °C et entre 40 et 65 % d'humidité ambiante dans sa boîte d'origine.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité