Rubans adhésifs conformables à usage général, 2903, Scotch®
Fournisseur: 3M
2903-BL 2903-SV
MMMA2903-BLEA 289 EUR InStock
MMMA2903-BL MMMA2903-SV
Rubans adhésifs conformables à usage général, 2903, Scotch®
Rubans adhésifs
Le ruban adhésif en toile à usage général Scotch® 2903 est un film de polyéthylène polyvalent sur toile avec une finition en caoutchouc synthétique.
  • Bonne adhérence initiale sur une grande variété de surfaces
  • Hautement conformable
  • Haute résistance à la traction, idéal pour le groupage
  • Se déchire facilement à la main dans les deux sens
  • Emballé individuellement pour une identification facile et pour garder le rouleau propre jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'emploi
  • Résistance à la traction: 100 [Newtons/25 mm]
  • Dos en toile enduite de PE
Le ruban adhésif à usage général et conformable est idéal pour l'entretien général, le regroupement, l'emballage, la fixation, l'étanchéité et la protection.
À conserver entre 16 et 25 °C et entre 40 et 65% d'humidité ambiante dans sa boîte d'origine.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité