Rubans de masquage industriels, 301E
Fournisseur: 3M
301E-18MM 301E-24MM 301E-36MM 301E-48MM
MMMA301E-18MMEA 226 EUR InStock
MMMA301E-18MM MMMA301E-24MM MMMA301E-36MM MMMA301E-48MM
Rubans de masquage industriels, 301E
Rubans adhésifs
Le ruban de masquage 301E est un ruban de papier crêpe épais pour les applications industrielles qui offre une bonne résistance à l'eau.
  • Résiste à des températures de surface jusqu'à 225 °F/107 °C pendant 30 minutes
  • Résistant aux solvants et à l'humidité
  • Détachement facile et soigné de nombreux systèmes de chauffage après durcissement
  • Conçu pour une utilisation en intérieur
  • Résistance à la traction: 95 [Newtons/25 mm]
  • Dos en papier crépon
Il offre un bon pouvoir de maintien qui résiste au soulèvement ou au gondolage, ce qui le rend approprié pour le séchage à l'air et le durcissement au four de la peinture et de la laque.
Grâce à cet adhésif exclusif sans solvant, le ruban adhère instantanément à la plupart des surfaces, y compris le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique, ainsi que les moulures en caoutchouc de type EPDM, tout en s'enlevant proprement en une seule pièce. Notre support en papier crépon à haute résistance s'adapte aux surfaces irrégulières, résiste aux fuites de la plupart des systèmes de peinture industriels, améliore la visibilité pendant le processus de masquage de la peinture et vous aide à obtenir de bonnes lignes de peinture.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité