Nettoyant de surface, VHB™
Fournisseur: 3M
VHB-1L VHB-25ML
MMMAVHB-1LEA 150 EUR InStock
MMMAVHB-1L MMMAVHB-25ML
Nettoyant de surface, VHB™
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Le nettoyant de surface VHB™ est une solution très pure d'alcool isopropylique dans l'eau. Il est incolore, a très peu d'odeur et s'évapore très rapidement sans laisser de résidus.
  • Dégraissage des surfaces
  • Préparation des surfaces pour le collage
  • S'évapore rapidement sans laisser de résidus
  • Recommandé pour une utilisation avec les rubans 3M™ VHB™
  • Utiliser pour créer un effet "plan de glissement" pour permettre un contact sans usure
Appliquez ce nettoyant pour un nettoyant inodore et incolore qui s'évapore rapidement. Il ne laisse aucun résidu lors du nettoyage des surfaces. Il éliminera efficacement la plupart des salissures légères (graisse, saleté) sans affecter le substrat.
Il nettoie et dégraisse pour assurer une adhérence optimale des rubans 3M™ VHB™ grâce à sa solution très pure d'alcool isopropylique dans l'eau. Vendu en plusieurs tailles, c'est également une alternative recommandée aux sachets de nettoyant de surface 3M™ VHB™.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité