Cadenas SafeKey, Aluminium
Fournisseur: Brady
238-0167EA 30.78 EUR InStock
238-0167 238-0124 238-0168 238-0125 238-0169 238-0126 238-0127 238-0128 238-0129 238-0160 238-0161 238-0162 238-0163 238-0164 238-0165 238-0166 238-0156 238-0157 238-0158 238-0159 238-0150 238-0151 238-0152 238-0153 238-0154 238-0155 238-0145 238-0146 238-0147 238-0148 238-0149 238-0140 238-0141 238-0142 238-0143 238-0144 238-0134 238-0135 238-0136 238-0137 238-0138 238-0139 238-0170 238-0171 238-0172 238-0173 238-0130 238-0174 238-0131 238-0175 238-0132 238-0176 238-0133 238-0177
Cadenas SafeKey, Aluminium
Cadenas de sécurité
Ces cadenas SafeKey en aluminium sont une solution de verrouillage extrêmement performante et robuste, en intérieur comme en extérieur.
  • Surface anodisée, résistante à la corrosion, qui confère au produit une durée de vie plus longue
  • Construction robuste, offrant une protection accrue contre les effractions
  • Résistent aux environnements peu propices, comme les denrées alimentaires, les huiles et les produits chimiques
  • Idéals en intérieur comme en extérieur
  • En options: gravure sur la face avant, la face arrière, le côté gauche ou le côté droit, ou encore sur la clé
  • Non conducteurs
Composés d'un corps en aluminium et d'une anse en acier solides, ces cadenas sont étonnamment légers et robustes. Ils complètent la gamme de cadenas Brady Safekey, et sont dotés des mêmes caractéristiques. Les verrrous sont résistants aux produits chimiques et à la corrosion. Le mécanisme de verrrouillage spécifique est isolé et constitué par six goupilles en acier de précision, d'où un grand nombre de différences de clé et une protection élevée contre les effractions. La clé et le corps de cadenas sont de couleur assortie, ce qui permet d'identifier rapidement la bonne clé pour une serrure précise.
Informations de commande: Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux.
Information de livraison: Chaque cadenas est fourni avec une clé.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité