Anti-SPMG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLNCP0015EA 379 EUR InStock
BWRLNCP0015
Anti-SPMG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SPMG polyclonal antibody detects endogenous levels of SPMG protein
  • For research and diagnosis
Type: Primary
Antigen: SPMG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: 2019-nCoV
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité