(±)-Epichlorhydrine, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
87074.290EA 67.8 EUR InStock
87074.290 87074.460
(±)-Epichlorhydrine, GPR RECTAPUR®
(±)-Epichlorhydrine
Formule: C₃H₅ClO
Numéro MDL: MFCD00005132
Numéro CAS: 106-89-8
Merck Index: 13,03642
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.178 - 1.182
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité